4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC302741-10GEA 278 EUR
APOSPC302741-10G APOSPC302741-1G APOSPC302741-5G APOSPC302741-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Kaava: C₈H₄ClF₃O₃
MW: 240,57 g/mol
Sulamispiste: 124…126 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06660238
CAS-numero: 886500-50-1