5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
APOSPC302761-10GEA 1030 EUR
APOSPC302761-10G APOSPC302761-1G APOSPC302761-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Kaava: C₇H₅F₄NO
MW: 195,11
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16652514
CAS-numero: 123572-63-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III