3-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302776-5GEA 580 EUR
APOSPC302776-5G APOSPC302776-1G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine 97%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzylamine
Kaava: C₉H₁₁F₂NO
MW: 187,19 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11519371
CAS-numero: 1092461-29-4