2-Fluoro-4-methoxybenzamide 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302803-10GEA 284 EUR
APOSPC302803-10G APOSPC302803-5G APOSPC302803-1G
2-Fluoro-4-methoxybenzamide 97%
2-Fluoro-4-methoxybenzamide
Kaava: C₈H₈FNO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01117440
CAS-numero: 874804-31-6