3-Fluoro-2-methoxybenzylamine 98%
Vaara
APOSPC302842-5GEA 572 EUR
APOSPC302842-5G APOSPC302842-1G
3-Fluoro-2-methoxybenzylamine 98%
3-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Kaava: C₈H₁₀FNO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09025368
CAS-numero: 916420-49-0
UN: 2735
ADR: 8,III