3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302844-5GEA 1060 EUR
APOSPC302844-5G APOSPC302844-1G
3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone 98%
3'-Fluoro-5'-(pentafluorothio)acetophenone
Kaava: C₈H₆F₆OS
MW: 264,18 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16652464
CAS-numero: 1240257-57-1