5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302893-5GEA 148 EUR
APOSPC302893-5G APOSPC302893-1G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Kaava: C₉H₇F₃O
MW: 188,15 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06660294
CAS-numero: 886502-76-7