5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC302894-5GEA 161 EUR
APOSPC302894-5G APOSPC302894-1G APOSPC302894-10G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Kaava: C₉H₇F₃O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06660291
CAS-numero: 120985-68-4