2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC302911-1GEA 183 EUR
APOSPC302911-1G APOSPC302911-5G APOSPC302911-10G
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Chloro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Kaava: C₉H₃ClF₆O₂
MW: 292,56 g/mol
Sulamispiste: 148…150 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09025365
CAS-numero: 916420-47-8