2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302934-1GEA 51.3 EUR
APOSPC302934-1G APOSPC302934-10G APOSPC302934-5G
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2'-Methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Kaava: C₁₀H₉F₃O
MW: 202,17 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09832290
CAS-numero: 725743-50-0