3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302963-10GEA 453 EUR
APOSPC302963-10G APOSPC302963-1G APOSPC302963-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Kaava: C₉H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09025372
CAS-numero: 916420-53-6