4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC302974-10GEA 330 EUR
APOSPC302974-10G APOSPC302974-5G APOSPC302974-1G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Kaava: C₈H₆ClFO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD19687204
CAS-numero: 1169870-80-7