4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC302987-10GEA 330 EUR
APOSPC302987-10G APOSPC302987-5G APOSPC302987-1G
4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile 98%
4-Ethoxy-2-fluorobenzonitrile
Kaava: C₉H₈FNO
MW: 165,17 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13196591
CAS-numero: 186191-34-4