2,6-Difluoro-3-methoxybenzylamine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC303023-25GEA 609 EUR
APOSPC303023-25G APOSPC303023-5G APOSPC303023-50G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzylamine 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzylamine
Kaava: C₈H₉F₂NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115905
CAS-numero: 886498-50-6
UN: 2735
ADR: 8,III