2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC303036-1GEA 67.3 EUR
APOSPC303036-1G APOSPC303036-10G APOSPC303036-5G
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Kaava: C₉H₇BrF₄O
MW: 287,05
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD22201038
CAS-numero: 1373921-05-1