2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC303048-10GEA 467 EUR
APOSPC303048-10G APOSPC303048-1G APOSPC303048-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Kaava: C₉H₆F₃NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18399750
CAS-numero: 1261679-13-3