3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC303057-1GEA 264 EUR
APOSPC303057-1G APOSPC303057-250MG
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Kaava: C₈H₇ClF₃N
MW: 209,60 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04972759
CAS-numero: 361393-93-3