2,4-Difluoro-3-ethoxybenzonitrile 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC303063-10GEA 409 EUR
APOSPC303063-10G APOSPC303063-1G APOSPC303063-5G
2,4-Difluoro-3-ethoxybenzonitrile 97%
2,4-Difluoro-3-ethoxybenzonitrile
Kaava: C₉H₇F₂NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09258732
CAS-numero: 1017778-32-3