3-Ethoxy-2,4-difluorophenol 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC303064-10GEA 409 EUR
APOSPC303064-10G APOSPC303064-5G APOSPC303064-25G
3-Ethoxy-2,4-difluorophenol 98%
3-Ethoxy-2,4-difluorophenol
Kaava: C₈H₈F₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09258727
CAS-numero: 1017778-14-1