4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC303086-10GEA 409 EUR
APOSPC303086-10G APOSPC303086-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol 98%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl alcohol
Kaava: C₉H₁₀F₂O₂
MW: 188,17 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09258690
CAS-numero: 1017779-35-9