4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC303115-1GEA 120 EUR
APOSPC303115-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Kaava: C₉H₁₀F₃NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09025405
CAS-numero: 916420-84-3