2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC303117-10GEA 1360 EUR
APOSPC303117-10G APOSPC303117-1G APOSPC303117-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Kaava: C₈H₅BrClF₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD14155638
CAS-numero: 279252-26-5
UN: 3265
ADR: 8,III