2,4-Difluoro-3-methoxybenzylamine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC303140-1GEA 177 EUR
APOSPC303140-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzylamine 97%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzylamine
Kaava: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115935
CAS-numero: 717094-51-4
UN: 2735
ADR: 8,III