4,6-Difluoro-m-toluic acid 97%
APOSPC303306-5GEA 193 EUR
APOSPC303306-5G APOSPC303306-1G
4,6-Difluoro-m-toluic acid 97%
4,6-Difluoro-m-toluic acid
Kaava: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13
Sulamispiste: 159…166 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09835285
CAS-numero: 367954-99-2