3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC3053W-5GEA 130 EUR
APOSPC3053W-5G
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetanilide 97%
3',5'-Bis(trifluoromethyl)acetanilide
Kaava: C₁₀H₇F₆NO
MW: 271,16 g/mol
Sulamispiste: 160…162 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00089454
CAS-numero: 16143-84-3