2-Bromo-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC3113-25GEA 402 EUR
APOSPC3113-25G APOSPC3113-5G APOSPC3113-1G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)anisole
Kaava: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,03 g/mol
Sulamispiste: 26…28 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115974
CAS-numero: 402-07-3