1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC3132-5GEA 87.9 EUR
APOSPC3132-5G APOSPC3132-25G APOSPC3132-100G
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate 97%
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate
Kaava: C₁₀H₆F₁₂O₂
MW: 386,14 g/mol
Kiehumispiste: 197 °C
Tiheys: 1,581 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 101 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00080746
CAS-numero: 2993-85-3
EINECS: 221-064-8