4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC3133-25GEA 90.8 EUR
APOSPC3133-25G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole
Kaava: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,04 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08059527
CAS-numero: 400-72-6