4'-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC31735-5GEA 115 EUR
APOSPC31735-5G
4'-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
4'-Chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Kaava: C₈H₄ClF₃O
MW: 208,5700 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00018686
CAS-numero: 321-37-9