3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
Synonyms: 5-Amino-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole
PC3176-1G PC3176-5G
APOSPC3176-1GEA 93.7 EUR
APOSPC3176-1G APOSPC3176-5G
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Kaava: C₉H₈FN₃
MW: 177.18 g/mol
Sulamispiste: 109…111 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01023677
CAS-numero: 72411-52-0