Ethyl chlorofluoroacetate 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC3180-5GEA 17.7 EUR
APOSPC3180-5G APOSPC3180-100G APOSPC3180-25G
Ethyl chlorofluoroacetate 97%
Ethyl chlorofluoroacetate
Kaava: C₄H₆ClFO₂
MW: 140,54 g/mol
Kiehumispiste: 128…130 °C
Tiheys: 1,225 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 44 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00039333
CAS-numero: 401-56-9
EINECS: 206-930-5
UN: 2920
ADR: 8+3,II