Ethyl pentafluorobenzoate 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC3248-10GEA 24.9 EUR
APOSPC3248-10G APOSPC3248-5G APOSPC3248-50G
Ethyl pentafluorobenzoate 98%
Ethyl pentafluorobenzoate
Kaava: C₉H₅F₅O₂
MW: 240,13 g/mol
Kiehumispiste: 112…114 °C
Tiheys: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 80 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00039211
CAS-numero: 4522-93-4
EINECS: 224-854-0