2-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC32730-25GEA 570 EUR
APOSPC32730-25G APOSPC32730-5G APOSPC32730-1G
2-Fluoro-3-iodobenzoic acid
2-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Kaava: C₇H₄FIO₂
MW: 266,0083 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07774248
CAS-numero: 447464-03-1