tert-Butyl-4-bromo-2-fluorobenzoate 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC32732-5GEA
87.9
EUR
APOSPC32732-5G
APOSPC32732-25G
tert-Butyl-4-bromo-2-fluorobenzoate 98%
tert-Butyl-4-bromo-2-fluorobenzoate
Kaava:
C₁₁H₁₂BrFO₂ MW: 275,1100 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD08703426 CAS-numero: 889858-12-2 |