2-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC32756-5GEA 68.8 EUR
APOSPC32756-5G APOSPC32756-25G APOSPC32756-100G
2-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
2-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Kaava: C₇H₆BFO₃
MW: 167,9300 g/mol
Sulamispiste: 100…105 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07369725
CAS-numero: 849061-98-9