3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC32758-5GEA 39.6 EUR
APOSPC32758-5G APOSPC32758-1G APOSPC32758-25G
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Kaava: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93
Sulamispiste: 123…127 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD10697421
CAS-numero: 871126-15-7
UN: 3261
ADR: 8,II