2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC3276-5GEA 51.3 EUR
APOSPC3276-5G APOSPC3276-25G
2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Kaava: C₁₀H₅BrF₆O
MW: 335,0405 g/mol
Sulamispiste: 48…50 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00792434
CAS-numero: 131805-94-2
UN: 3261
ADR: 8,III