3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
PC3297-1G PC3297-5G PC3297-25G
APOSPC3297-1GEA 22 EUR
APOSPC3297-1G APOSPC3297-5G APOSPC3297-25G
3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
Kaava: C₉H₇FN₂
MW: 162.17 g/mol
Sulamispiste: 101…104 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00665857
CAS-numero: 154258-82-9