Potassium vinyltrifluoroborate 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC3373-25GEA 82 EUR
APOSPC3373-25G APOSPC3373-100G APOSPC3373-5G
Potassium vinyltrifluoroborate 97%
Potassium vinyltrifluoroborate
Kaava: C₂H₃BF₃K
MW: 133,95 g/mol
Sulamispiste: 226…230 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02093335
CAS-numero: 13682-77-4
UN: 3261
ADR: 8,II