4-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC3444-5GEA 865 EUR
APOSPC3444-5G APOSPC3444-1G
4-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Kaava: C₉H₆BrFN₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09878403
CAS-numero: 957062-81-6