(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC3455-5GEA 358 EUR
APOSPC3455-5G APOSPC3455-10G APOSPC3455-1G
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
(R)-(-)-3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Kaava: C₄H₉ClFN
MW: 125,57 g/mol
Sulamispiste: 179…186 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04038717
CAS-numero: 136725-55-8