3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC3532-1GEA 270 EUR
APOSPC3532-1G APOSPC3532-5G
3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₉BFNO₃
MW: 196,97
Sulamispiste: 173…175 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD08436026
CAS-numero: 849833-86-9