2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSPC3542-1GEA 24.9 EUR
APOSPC3542-1G APOSPC3542-25G APOSPC3542-5G
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone 98%
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Kaava: C₈H₅BrClFO
MW: 251,48
Sulamispiste: 35…37 °C
Leimahduspiste: 110 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD05154991
CAS-numero: 63529-30-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III