3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC3565-1GEA 288 EUR
APOSPC3565-1G APOSPC3565-5G
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₉BFNO₄
MW: 212,97 g/mol
Sulamispiste: 161…163 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD08436059
CAS-numero: 913835-58-2