5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC3576-5GEA 1110 EUR
APOSPC3576-5G APOSPC3576-1G
5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Kaava: C₁₁H₁₅BFNO₃
MW: 239,05 g/mol
Sulamispiste: 142…144 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD08436054
CAS-numero: 874289-51-7