2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC3591-1GEA 14.8 EUR
APOSPC3591-1G APOSPC3591-5G
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline 98%
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline
Kaava: C₆H₄BrFN₂O₂
MW: 235,01 g/mol
Sulamispiste: 74…75 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07779528
CAS-numero: 10472-88-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III