3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid
Varoitus
APOSPC3612-250MGEA 191 EUR
APOSPC3612-250MG APOSPC3612-1G
3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid
3-Fluoro-2-methoxy-5-pyridineboronic acid
Kaava: C₆H₇BFNO₃
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD04112520
CAS-numero: 856250-60-7