Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSPC3663-5GEA 125 EUR
APOSPC3663-5G APOSPC3663-1G
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate
Methyl-3-bromo-2-fluorobenzoate
Kaava: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04
Sulamispiste: 35…37 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09261255
CAS-numero: 206551-41-9