Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSPC3679-25GEA 219 EUR
APOSPC3679-25G APOSPC3679-5G
Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate 96%
Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
Kaava: C₁₁H₁₁F₃O₂
MW: 232,20 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07779351
CAS-numero: 721-63-1