5-Fluoro-8-quinolinol 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSPC3756W-250MGEA 190 EUR
APOSPC3756W-250MG
5-Fluoro-8-quinolinol 95%
5-Fluoro-8-quinolinol
Kaava: C₉H₆FNO
MW: 163,15 g/mol
Sulamispiste: 110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00059754
CAS-numero: 387-97-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR